Läs mer
Silikonstav, 5,08 cm (2,0 tum) dia., 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific™
Produktkod. 11353478
Change view
Kvantitet:
25 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
100mm
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353478 25 mm 25mm
11363478 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039103.DH
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-21-3
Molekylformel Si
Molekylvikt (g/mol) 28.09
MDL-nummer MFCD00085311
InChI-nyckel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-namn kisel
LEDER [Si]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon rod
Namnnotering 5,08 cm (2,0 tum) i diameter.
Kvantitet 25 mm
Odör Luktfritt
Vikt ≈47,18 g/cm
Form Rod
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.999%