Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Silicone Rubber Hand Protector Heat Resistant Glove
:
Dimensions: 190 x 98mm
Beskrivning
- One size
- Manufactured from strong tear resistant silicone rubber
- Withstands temperatures as high as 260°C and as low as -57°C
- CE marked
Specifikationer
Specifikationer
| Användning av laboratorium/renrum | Yes |
| Material | Silicone Rubber |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Produkttyp | Gloves |
| Temperatur (metrisk) Max | 260°C |
| Kvantitet | 1 Each |
| Motståndskraftig mot | Heat |
| Längd (metrisk) | 190 mm |
| Bredd (metrisk) | 98 mm |