Läs mer
Fisherbrand™ Silikon Platina-härdad slang
Produktkod. 11522573 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Förpackningsstorlek:
10m
5m
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11522573 12 mm 10m
11532563 3 mm 10m
11542573 14 mm 10m
11552573 17 mm 10m
11562573 22,5 mm 5m
11582573 31,5 mm 5m
11572573 26,5 mm 5m
11552563 4,5 mm 10m
11562563 5 mm 10m
11572563 6 mm 10m
11582563 7,2 mm 10m
11592563 8 mm 10m
11502573 9 mm 10m
11512573 9,5 mm 10m
11532573 13 mm 10m
12951388 14,4 mm 5m
11542563 4 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 11522573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.59 SEK
    467.29 SEK / 10m
    Save 343.30 SEK
    42% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk att använda med peristaltisk pump på grund av dess högre rivhållfasthet och mindre sårbarhet för sprickor eller mekaniska skador.
  • Röret har ingen lukt, fläck eller reaktion med klor
  • Platinahärdade slangar har högre klarhet utan gulfärgning, vilket upplevs med peroxidhärdade material
  • 60 °IRHD± 5 °C
  • FDA, BGA och WRC godkända
  • Temperaturområde: -60 °C till 200 °C
  • Antividhäftande, hydrofobisk
  • Hög elektrisk och ozonbeständighet
  • Mindre bakteriologisk uppbyggnad
  • Kan användas för livsmedel, laboratorier, läkemedel och medicinska tillämpningar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, BGA och WRC godkända
Material Platinahärdad silikon
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Tjocklek (metrisk) 2 mm
För användning med (applikation) För livsmedels-, laboratorie-, farmaceutiska och medicinska tillämpningar
Färg Genomskinligt