Läs mer
Fisherbrand™ Silikon Platina-härdad slang
Produktkod. 11532573 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Förpackningsstorlek:
10m
5m
Produktkod. 11532573
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk att använda med peristaltisk pump på grund av dess högre rivhållfasthet och mindre sårbarhet för sprickor eller mekaniska skador.
  • Röret har ingen lukt, fläck eller reaktion med klor
  • Platinahärdade slangar har högre klarhet utan gulfärgning, vilket upplevs med peroxidhärdade material
  • 60 °IRHD± 5 °C
  • FDA, BGA och WRC godkända
  • Temperaturområde: -60 °C till 200 °C
  • Antividhäftande, hydrofobisk
  • Hög elektrisk och ozonbeständighet
  • Mindre bakteriologisk uppbyggnad
  • Kan användas för livsmedel, laboratorier, läkemedel och medicinska tillämpningar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, BGA och WRC godkända
Material Platinahärdad silikon
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Tjocklek (metrisk) 2 mm
För användning med (applikation) För livsmedels-, laboratorie-, farmaceutiska och medicinska tillämpningar
Färg Genomskinligt