Läs mer
Fisherbrand™ Silikon Platina-härdad slang
Produktkod. 11562563 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Förpackningsstorlek:
10m
5m
Produktkod. 11562563
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk att använda med peristaltisk pump på grund av dess högre rivhållfasthet och mindre sårbarhet för sprickor eller mekaniska skador.
  • Tube has no smell, taint or reaction with chlorine
  • Platinum cured tubing has higher clarity with no yellowing, as experienced with peroxide cured materials
  • 60°IRHD ±5°C
  • FDA, BGA and WRC approved
  • Temperature range: -60°C to 200°C
  • Anti-adherent, hydrophobic
  • High electrical and ozone resistance
  • Less bacteriological build up
  • Can be used for food, laboratory, pharmaceutical and medical applications
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, BGA and WRC approved
Material Platinum-cured Silicone
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Tjocklek (metrisk) 1 mm
För användning med (applikation) For food, laboratory, pharmaceutical and medical applications
Färg Translucent