Läs mer
Fisherbrand™ Silikon Platina-härdad slang
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Förpackningsstorlek:
10m
5m
Beskrivning
- Röret har ingen lukt, fläck eller reaktion med klor
- Platinahärdade slangar har högre klarhet utan gulfärgning, vilket upplevs med peroxidhärdade material
- 60 °IRHD± 5 °C
- FDA, BGA och WRC godkända
- Temperaturområde: -60 °C till 200 °C
- Antividhäftande, hydrofobisk
- Hög elektrisk och ozonbeständighet
- Mindre bakteriologisk uppbyggnad
- Kan användas för livsmedel, laboratorier, läkemedel och medicinska tillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, BGA och WRC godkända |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 26,5 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 3.25 mm |
| För användning med (applikation) | För livsmedels-, laboratorie-, farmaceutiska och medicinska tillämpningar |
| Färg | Genomskinligt |