Läs mer
Fisherbrand™ Silikon Platina-härdad slang
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Förpackningsstorlek:
10m
5m
Beskrivning
- Tube has no smell, taint or reaction with chlorine
- Platinum cured tubing has higher clarity with no yellowing, as experienced with peroxide cured materials
- 60°IRHD ±5°C
- FDA, BGA and WRC approved
- Temperature range: -60°C to 200°C
- Anti-adherent, hydrophobic
- High electrical and ozone resistance
- Less bacteriological build up
- Can be used for food, laboratory, pharmaceutical and medical applications
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, BGA and WRC approved |
| Material | Platinum-cured Silicone |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7,2 mm |
| För användning med (applikation) | For food, laboratory, pharmaceutical and medical applications |
| Färg | Translucent |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Comparta una corrección de contenido