Learn More
Fisherbrand™ Silikon Platina-härdad slang
Artikelnummer. 11582573 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
missing translation for 'unitSize'
10m
5m
Artikelnummer. 11582573
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Idealisk att använda med peristaltisk pump på grund av dess högre rivhållfasthet och mindre sårbarhet för sprickor eller mekaniska skador.
  • Röret har ingen lukt, fläck eller reaktion med klor
  • Platinahärdade slangar har högre klarhet utan gulfärgning, vilket upplevs med peroxidhärdade material
  • 60 °IRHD± 5 °C
  • FDA, BGA och WRC godkända
  • Temperaturområde: -60 °C till 200 °C
  • Antividhäftande, hydrofobisk
  • Hög elektrisk och ozonbeständighet
  • Mindre bakteriologisk uppbyggnad
  • Kan användas för livsmedel, laboratorier, läkemedel och medicinska tillämpningar
Specifica
Certifikat och efterlevnad FDA, BGA och WRC godkända
Material Platinahärdad silikon
Diameter (metrisk) Yttre 31,5 mm
Tjocklek (metrisk) 3.25 mm
För användning med (applikation) För livsmedels-, laboratorie-, farmaceutiska och medicinska tillämpningar
Färg Genomskinligt
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato