Läs mer
Fisherbrand™ Silikon Platina-härdad slang
Produktkod. 12951388 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Förpackningsstorlek:
10m
5m
Produktkod. 12951388
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk att använda med peristaltisk pump på grund av dess högre rivhållfasthet och mindre sårbarhet för sprickor eller mekaniska skador.
  • Röret har ingen lukt, fläck eller reaktion med klor
  • Platinahärdade slangar har högre klarhet utan gulfärgning, vilket upplevs med peroxidhärdade material
  • 60 °IRHD± 5 °C
  • FDA, BGA och WRC godkända
  • Temperaturområde: -60 °C till 200 °C
  • Antividhäftande, hydrofobisk
  • Hög elektrisk och ozonbeständighet
  • Mindre bakteriologisk uppbyggnad
  • Kan användas för livsmedel, laboratorier, läkemedel och medicinska tillämpningar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, BGA och WRC godkända
Material Platinahärdad silikon
Diameter (metrisk) Yttre 14,4 mm
För användning med (applikation) För livsmedels-, laboratorie-, farmaceutiska och medicinska tillämpningar
Färg Genomskinligt