Läs mer
Kisellösning för ICP/MS 10mg/LH 2 O-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12917423 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12917423 100 mL 100ml
12907423 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12917423 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 653 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel Si
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon
Förpackning Flaska
Koncentration 10 mg/L
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL