Läs mer
Silikonförstoftningsmål, 50,8 mm (2,0 tum) dia x 6,35 mm (0,250 tum) tjockt, 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15404825
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15404825 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15404825 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040891.KS
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7440-21-3 | Si | 28,09 g/mol
Silikonförstoftningsmål i ultrahögrent kisel används i halvledarindustrin som ett resultat av dess halvledande egenskaper. Det används som ett legeringselement vid tillverkning av vissa legeringar (t.ex. ferrokisel, en legering av järn och kisel som används för att införa kisel i stål och gjutjärn). Det används också vid tillverkning av glas och datormikrochips.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon sputtering target
Namnnotering 50,8 mm (2,0 tum) i diameter x 6,35 mm (0,250 tum) tjock
Kvantitet 1 st
CAS 7440-21-3
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Si
MDL-nummer MFCD00085311
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Si]
IUPAC-namn kisel
Molekylvikt (g/mol) 28.09
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Procent renhet 99.999%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.