Läs mer
Silikon Standard För ICP , 10 000μ g/ml i H2O , SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10000472 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10000472 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10000472 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLSI9A3X
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Includes
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Si10 000μ g/ml
Certifications
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Silicon Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 6834-92-0, 7732-18-5
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterar upp till 39 element på ppb-nivå.
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Molekylformel Na2O3Si
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(oxo)silan
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 122.062
PubChem CID 23266
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:60720
Kvalitet Försäkran
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.