Läs mer
Silicon Standard, 1000 mg/L i H 2 O/0,24 F (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10293952 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
30 mL
250 mL
Förpackning:
Poly flaska
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. 10293952
Brand: SPEX Certiprep PLSI92T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
  • Silikon standard
  • Tillverkad med ASTM Typ I vatten
  • 1 000μ g/ml koncentration
  • 250 ml volym
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Kemiska identifierare
CAS 16919-19-0, 7732-18-5
Molekylformel F6H8N2Si
Molekylvikt (g/mol) 178.153
InChI-nyckel ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
PubChem CID 28145
IUPAC-namn diazan;hexafluorkisel(2-)
LEDER [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon Standard
Förpackning Poly flaska
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
CAS Min % 0.1, 99.9
CAS Max % 0.1, 99.9
Teknik AA, ICP
Typ Certified Reference Material
Kvantitet 250 mL
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.H2O/tr. HF    1000μg/mL    PLSI9-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSI9-3Y, -3XH2O    1000μg/mL    PLSI9A-2X    10,000    PLSI9A-3X