Läs mer
Silicon Standard, 1000 mg/L i H 2 O/0,24 F (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16301256 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
30 mL
250 mL
Förpackning:
Poly flaska
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
16301256 30 mL Trippelurlakad LDPE-flaska -
10293952 250 mL Poly flaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16301256 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLSI92M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00 SEK
    397.95 SEK / 30ml
    Save 23.05 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
CAS: 16919-19-0 | F6H8N2Si | 178.153 g/mol
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Si1000 μg/ml
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 16919-19-0 , 7732-18-5
Molekylformel F6H8N2Si
Molekylvikt (g/mol) 178.153
InChI-nyckel ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
PubChem CID 28145
IUPAC-namn diazan;hexafluorkisel(2-)
LEDER [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Typ Certifierat referensmaterial
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 30 mL
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.H2O/tr. HF    1000μg/mL    PLSI9-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSI9-