Läs mer
Silikon Standard För ICP , 1000 μg/ml i H2O , SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11498839 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498839 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11498839 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLSI9A2X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1845.00 SEK
    1504.24 SEK / 500ml
    Save 340.76 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Si1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 6834-92-0, 7732-18-5
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterar upp till 39 element på ppb-nivå.
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Molekylformel Na2O3Si
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(oxo)silan
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 122.062
PubChem CID 23266
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:60720
Kvalitet Försäkran
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning