Läs mer
Silikon Standard För ICP , 1000 μg/ml i H 2 O/0,24 F, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10325792 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
125 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
Produktkod. 10325792
Brand: SPEX Certiprep PLSI92X
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Si1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 16919-19-0, 7732-18-5
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel F6H8N2Si
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Typ Certified Reference Material
LEDER [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
IUPAC-namn diazan;hexafluorkisel(2-)
Lösningsmedel eller matris H2O/0.4% F
Molekylvikt (g/mol) 178.153
PubChem CID 28145
Kvantitet 500 ml
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.H2O/tr. HF    1000μg/mL    PLSI9-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSI9-3Y, -3XH2O    1000μg/mL    PLSI9A-2X    10,000    PLSI9A-3X
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning