Läs mer
Kiselstandard för ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15275996 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15275996 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 15275996 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLSI91BY
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Si1 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-21-3
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylformel Si
MDL-nummer MFCD00085311
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
InChI-nyckel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER [Si]
IUPAC-namn kisel
Lösningsmedel eller matris Water/Trace F-
Molekylvikt (g/mol) 28.09
PubChem CID 5461123
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:27573
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning