Läs mer
Silicon Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution Aqueous, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Silicon Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution Aqueous
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | HDPE plastic bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 100 mL |