missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Silicon Standard: Si @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™

Produktkod. 17983766
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 g
200 g
400 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17983766 50 g
17920876 200 g
17990526 400 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17983766 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOSI100050G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Silicon Standard: Si @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Silicon
CAS 7440-21-3
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Silicon
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Si
Synonym Silicon
InChI formel InChI=1S/Si
LEDER [Si]
IUPAC-namn silicon
Lösningsmedel eller matris 75 cSt Mineral Oil
Molekylvikt (g/mol) 28.086
Kvantitet 50 g
Formel vikt 27.977 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.