Läs mer
Kiselstandard: Si @ 1000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Beskrivning
Kiselstandard: Si @ 1000 μg/g i kolväteolja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silicon |
| CAS | 7440-21-3 |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnamn | Silicon |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | Si |
| Synonym | Silicon |
| InChI formel | InChI=1S/Si |
| LEDER | [Si] |
| IUPAC-namn | Kisel |
| Visa mer |