Läs mer
Silicon Standard: Si @ 1000 μg/mL in H2O, tr. F-, VHG™
Produktkod. 17959584
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17959584 100 ml
17977204 50 ml
17959214 250 ml
17959114 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17959584 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPSIW100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Silicon Standard: Si @ 1000 μg/mL in H2O, tr. F-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon
CAS 7440-21-3
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Silicon
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Si
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Silicon
InChI formel InChI=1S/Si
LEDER [Si]
IUPAC-namn silicon
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 28.086
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 27.977 g/mol