Läs mer
Silicon Standard: Si @ 10000 μg/mL in H2O, tr. F-, VHG™
Produktkod. 17998814
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17998814 500 ml
17957404 250 ml
17987954 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17998814 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTSIW500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Silicon Standard: Si @ 10000 μg/mL in H2O, tr. F-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon
CAS 7440-21-3
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Silicon
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Si
Koncentration 10000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Silicon
InChI formel InChI=1S/Si
LEDER [Si]
IUPAC-namn silicon
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 28.086
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 27.977 g/mol