Läs mer
Kiselstandard: Si @ 5000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17981806
Change view
Kvantitet:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17981806 50 g
17971576 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17981806 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOSI500050G
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Kiselstandard: Si @ 5000 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicon
CAS 7440-21-3
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Silicon
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Si
Synonym Silicon
InChI formel InChI=1S/Si
LEDER [Si]
IUPAC-namn Kisel
Lösningsmedel eller matris 75 cSt mineralolja
Molekylvikt (g/mol) 28.086
Kvantitet 50 g
Formel vikt 27,977 g/mol