Specifications
| Kokpunkt | 58°C |
| Smältpunkt | -70°C |
| CAS | 10026-04-7 |
| Färg | Colorless |
| pH | 1 |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 500 mL |
| Molekylformel | Cl4Si |
| MDL-nummer | MFCD00011229 |
| Synonym | silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Silicon(IV) chloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.