Läs mer
SI Analytics™ Kombination av silikonrör/kabel
Produktkod. 10131671 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Material:
Kisel
Produktkod. Material
10131671 Kisel
1 options
Produktkod. 10131671 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285414031
 Begränsad artikel
I lager
Reservdel för mätning av stativ och viskosimeter
  • Anslut viskometrar av typ: 517, 520, 530, 532, 537, 538, 547, 548 och 549 till en AVS 310, 350 och 450
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rör/kabel-kombination för viskosimeter
Material Kisel
För användning med (applikation) Anslut viskometrar av typ: 517, 520, 530, 532, 537, 538, 547, 548 och 549 till en AVS 310, 350 och 450