Läs mer
Gilson™ Silikonslang för H2 pumphuvud
Handla allt Gilson Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2,8 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Flödeshastighet:
105 ml/min.
148 ml/min.
207 ml/min
300 ml/min.
31 ml/min.
Färg:
Genomskinlig beige
Rosa/Vit
Förpackningsstorlek:
3m
Beskrivning
- Silikon
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 5 mm |
| Material | Silikonelastomer |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Total längd (metrisk) | 300 cm |
| För användning med | För HF2 pumphuvuden |
| För användning med (applikation) | biologisk användning |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Flödeshastighet | 148 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | Hög |
| Visa mer |