Läs mer
Gilson™ Silikonslang för H2 pumphuvud
Produktkod. 10521113 Handla allt Gilson Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2,8 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Flödeshastighet:
105 ml/min.
148 ml/min.
207 ml/min
300 ml/min.
31 ml/min.
Färg:
Genomskinlig beige
Rosa/Vit
Förpackningsstorlek:
3m
Produktkod. 10521113
Brand: Gilson™ F117975
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med HF2 pumphuvud
  • Silikon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 2,8 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Total längd (metrisk) 300 cm
För användning med HF2 Högflödespumphuvud
Sterilitet Sterila
Flödeshastighet 31 ml/min.
Gaspermeabilitet Hög
Färg Rosa/Vit
Produkttyp Slangar för peristaltisk pump