Läs mer
Gilson™ Silikonslang för H2 pumphuvud
Produktkod. 10778944 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2,8 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Flödeshastighet:
105 ml/min.
148 ml/min.
207 ml/min
300 ml/min.
31 ml/min.
Färg:
Genomskinlig beige
Rosa/Vit
Förpackningsstorlek:
3m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Flödeshastighet Färg unitSize
10778944 6 mm 9 mm 207 ml/min Genomskinlig beige 3m
10665693 7 mm 10 mm 300 ml/min. Genomskinlig beige 3m
10492982 5 mm 8 mm 148 ml/min. Genomskinlig beige 3m
10521113 2,8 mm 5 mm 31 ml/min. Rosa/Vit 3m
10062062 4 mm 6 mm 105 ml/min. Genomskinlig beige 3m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10778944 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F117978
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 SEK
    1004.85 SEK / 3m
    Save 55.15 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med HF2 pumphuvud
  • Silikon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Material Silikonelastomer
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Total längd (metrisk) 300 cm
För användning med För HF2-pumphuvuden
För användning med (applikation) Biologisk användning
Förpackningsmängd 1 vardera
Flödeshastighet 207 ml/min
Gaspermeabilitet Hög
Färg Genomskinlig beige
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttyp Förlängningspumpslang