Läs mer
Heidolph™ Silikonförlängningsrör
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Slangstorlek:
0,8 mm ID/2,6 mm OD
1,42 mm innerdiameter/3,22 mm ytterdiameter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Extremely smooth interior prevents bacterial growth.
- Biocompatible, minimal adsorption and absorption.
- Good flow properties.
- High temperature stability.
- Absolutely inert, softener-free.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Class VI, FDA, meets GLP and NSF. |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.42 mm |
| Material | Silicone |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.22 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 0.9 mm |
| För användning med | Pump |
| För användning med (applikation) | Extremely Smooth Interior Prevents Bacterial Growth, Biocompatible with Minimal Adsorption and Absorption, Good Flow Properties, High Temperature Stability, Inert, Softener-Free, Translucent White. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -80°C |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Visa mer |