Läs mer
Heidolph™ Silikonförlängningsrör
Produktkod. 10640113 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Slangstorlek:
0,8 mm ID/2,6 mm OD
1.42 mm I.D./3.22 mm O.D.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10640113
Brand: Heidolph™ 5253002400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Platinabelagda silikonslangar för användning inom läkemedel och biologi. Heidolph™ Silikonförlängningsrör är mycket slät, biokompatibel och inert.
  • Extremt slät insida förhindrar bakterietillväxt.
  • Biokompatibel, minimal adsorption och absorption.
  • Bra flytegenskaper.
  • Hög temperaturstabilitet.
  • Absolut inert, utan sköljmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, FDA, uppfyller GLP och NSF .
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0.8 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 2.6 mm
Tjocklek (metrisk) 0.9 mm
För användning med Pump
För användning med (applikation) Extremt slät insida förhindrar bakterietillväxt, biokompatibel med minimal adsorption och absorption, goda flödesegenskaper, hög temperaturstabilitet, inert, mjukgörarefri, genomskinlig vit.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Sterilitet Icke-steril
Slangstorlek 0,8 mm ID/2,6 mm OD
Steriliseringsmetod Autoklavera i 30 minuter (vid 1 bar, bestrålning.)
Höjd (metrisk) 7 m Vatten
Gaspermeabilitet Relativt hög
Begränsningar Ej lämplig för koncentrerade lösningsmedel, oljor, syror eller utspädd kaustiksoda; relativt hög permeabilitet för gas.
Färg Genomskinlig vit
Maximalt tryck Kontinuerlig/kort tid 0,5/1,5 bar
Vakuumnivå Bra
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttyp Förlängningspumpslang