Beskrivning
- Silikon
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 2 mm |
| Material | Silikonelastomer |
| Total längd (metrisk) | 300 cm |
| För användning med | För MF1 och MF4 pumphuvuden |
| För användning med (applikation) | Biologisk |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Flödeshastighet | 21 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | Hög |
| Färg | Genomskinligt |
| Visa mer |