Läs mer
Thermo Scientific™ Silikonfri Viton™ Dörrtätning för Thermo Scientific™ Heratherm™ Inkubatorer och ugnar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Heratherm 400l modeller
Heratherm 750l modeller
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Heratherm 400l modeller |
| Typ | Dörrtätning |