Läs mer
Thermo Scientific™ Silikonfri Viton™ Dörrtätning för Thermo Scientific™ Heratherm™ Inkubatorer och ugnar
Produktkod. 12625326 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Heratherm 400l modeller
Heratherm 750l modeller
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12625326 Heratherm 750l modeller Varje
12615326 Heratherm 400l modeller Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12625326 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50135870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19265.00 SEK
    18611.62 SEK / Paket med 1
    Save 653.38 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
För användning med Thermo Scientific™ Heratherm™ Inkubatorer och ugnar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Heratherm 750l modeller
Typ Dörrtätning