Läs mer
Silicone Grease, Supelco™
Produktkod. 15805040
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15805040 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15805040 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1077460100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Produkttyp Lubricating Grease
Formatera Paste
För användning med (applikation) Glassware
Kvantitet 100 g