Läs mer
Elma™ Silikonhållarset
Beskrivning
- Enkel hantering och positionering
- För att säkra Elmasonic tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 Hållare/Set |
| Typ | Silikonhållare |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic P, Elmasonic Välja, Elmasonic LÄTT |
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Material | Silicone |
| Vikt (metrisk) | 4 g |