Läs mer
Elma™ Silikonhållare, sidokam
Beskrivning
- För att hålla olika instrument, behållare (t.ex. kolvar) och arbetsstycken i Elmasonic enhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 kammar |
| Produkttyp | Holder |
| Djup (metriskt) | 10 mm |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic P, Elmasonic Välja, Elmasonic LÄTT |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Material | Silikon |
| Bredd (metrisk) | 150 mm |