Beskrivning
- Tillverkad av FDA livsmedelsgodkänd silikon
- Idealisk för alla typer av laboratorier och mer specialiserade områden som kylrum, renrum, sterilsviter och områden där hög sterilitet krävs
- Skydda bänkskivor från varma föremål upp till 200 °C (392 °F)
- Allmän kemikalieresistens från måttligt oxiderande kemikalier, koncentrerad natriumhydroxid
- Inte resistent mot många lösningsmedel, oljor, koncentrerade syror och utspädd natriumhydroxid
- Tvättbar med vanliga desinfektionsmedel i diskhoar eller diskmaskiner möjliggör enkel rengöring för upprepad användning
- Kan rullas ihop för kompakt förvaring
- Autoklaverbar vid 121° i 15 min.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Labbmatta |
| Material | Silikon |
| Absorptionsförmåga | Icke-absorberande |
| Längd (engelska) | 13,8 tum |
| Längd (metrisk) | 35 cm |
| Bredd (engelska) | 23,6 tum |
| Bredd (metrisk) | 60 cm |
| Mått (L x B) | 35 x 60 cm |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Temperatur (engelska) Max. | 392 °F |
| Visa mer |