Läs mer
Heathrow Scientific™ Silikon labbmatta
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Färg:
Lila, grå
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Labbmattan är idealisk för alla typer av laboratorier och mer specialiserade områden som kylrum, renrum, sterila sviter och områden där hög sterilitet är ett krav. Den kan användas med föremål som centrifuger, vortexblandare, kokplattor, omrörare, pipetter och mycket mer. När du använder mattan med magnetomrörare finns det ett särskilt område med invändiga metallinsatser för att hindra omrörarstänger från att vandra runt arbetsytan.
- Tillverkad av FDA livsmedelsgodkänd silikon: fläckbeständig, tvättbar
- Stor arbetsyta är anti-sladd för att hålla föremål och mattan på plats
- Bruddämpning för att minska ljudet från vibrationerna från vanlig bänkutrustning
- Skydda bänkskivor från heta föremål upp till 200 °C (392 °F)
- Kemisk beständighet: kemiskt inert och reagerar inte med de flesta kemikalier
- Tvättbar med vanliga desinfektionsmedel möjliggör enkel rengöring
- Mattan kan rullas ihop för kompakt förvaring
- Autoklaverbar vid 121° i 15 minuter
- Återanvändbar för att spara pengar och minska avfallet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Återanvändbar labbmatta |
| Material | Silikon |
| Mått (L x B) | 35 x 60 cm |
| Längd (engelska) | 14 tum |
| Längd (metrisk) | 35 cm |
| Bredd (engelska) | 23,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 60 cm |
| Färg | Lila, grå |
| För användning med (applikation) | Skyddar bänkytor, ljuddämpande |
| För användning med (utrustning) | Vanlig laboratorieutrustning |
| Visa mer |