Läs mer
Heathrow Scientific™ Silikon labbmatta
Produktkod. 15738177 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Mått (L x B):
14 x 23,5 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15738177 14 x 23,5 tum. Varje
1 options
Produktkod. 15738177 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS120506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00 SEK
    565.55 SEK / Paket med 1
    Save 96.45 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Silicone Lab Mat är en ekonomisk lösning för att hålla bänkskivorna rena och säkra från fläckar, spill och slitage. Spara pengar genom att eliminera behovet av upprepade köp och kasseringskostnader förknippade med engångsmattor. Tillverkad av ett slitstarkt silikonmaterial som skapar en fläckbeständig tvättbar arbetsyta.
När mattan är klar kan den enkelt rengöras med vilket standard desinfektionsmedel som helst genom att helt enkelt torka av den, eller sätta den i en diskmaskin och den är redo för upprepad användning. Eftersom labbmattan är återanvändbar bidrar den till att minska avfallet vilket gör den till ett mer miljövänligt alternativ framför de alternativa pappersmattorna. Labbmattan har en stor arbetsyta som är anti-sladd som när den hanterar starka kemikalier och ömtåliga glasvaror hjälper till att hålla föremål på plats och förhindrar att labbmattan glider ut underifrån. Mattans yta är också ljuddämpande, vilket minskar ljudet från vibrationerna från vanlig bänkutrustning. Labbmattan kan användas med föremål som centrifuger, vortexblandare, kokplattor, omrörare, pipetter och så mycket mer. När du använder mattan med magnetomrörare finns det ett särskilt område med invändiga metallinsatser för att hindra omrörarstänger från att vandra runt arbetsytan.
  • Tillverkad av FDA livsmedelskvalitet silikon
  • Idealisk för alla typer av laboratorier och mer specialiserade områden som kylrum, renrum, sterilsviter och områden där hög sterilitet är ett krav
  • Skyddar bänkskivor från varma föremål upp till 200 °C (392 °F)
  • Allmän kemikalieresistens från måttligt oxiderande kemikalier, koncentrerad natriumhydroxid
  • Kemisk beständighet: kemiskt inert och reagerar inte med de flesta kemikalier
  • Inte resistent mot många lösningsmedel, oljor, koncentrerade syror och utspädd natriumhydroxid
  • Tvättbar med vanliga desinfektionsmedel i diskhoar eller diskmaskiner möjliggör enkel rengöring för upprepad användning
  • Mattan kan rullas ihop för kompakt förvaring
  • Large Working Surface rymmer bänkutrustning, vågbåtar, rörstavar, vågar etc.
  • Invändiga metallinsatser för kvarhållande av magnetiska föremål, såsom omrörarstänger, för att hålla föremål organiserade
  • Upphöjda kanter möjliggör vätskeretention av cirka 300 ml vätska
  • Autoklaverbar vid 121 °C i 15 minuter
Specifikationer
Produkttyp Labbmatta
Material Silikon
Absorptionsförmåga Icke-absorberande
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 35 cm
Bredd (engelska) 23,5 tum
Bredd (metrisk) 60 cm
Mått (L x B) 14 x 23,5 tum.
Färg Gul, grå, blå
För användning med (applikation) Bänk
För användning med (utrustning) Centrifuger, omrörare, Vortexer, Shaker