Läs mer
Cytiva™ Whatman™ Ersättningssilikon O-ring för MD142-seriens tryckfiltreringsgrenrör
Beskrivning
- Produkttyp: O-ring
- Modell: MD142/2/66
- Material: Silikon
- Mått: 134 mm x 5 mm
- För användning med (utrustning): MD142-serien tryckfiltreringsgrenrör [Kat. nr 11365004 (MPN: 10451610, modell: MD142/5/3) och kat. nr. 11395004 (MPN: 10451710, modell: MD142/7/3)]
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | MD142-serien tryckfiltreringsgrenrör [Kat. nr 11365004 (MPN: 10451610, modell: MD142/5/3) och kat. nr. 11395004 (MPN: 10451710, modell: MD142/7/3)] |
| Produkttyp | O-ring |
| Material | Silikon |
| Beskrivning | Modell: MD142/2/66 |
| Diameter (metrisk) Utsida | 134 mm |
| Diameter (engelska) Utsida | 5,3 tum |
| Storlek | 134 x 5 mm |