Läs mer
Sartorius™ Silikon O-ring
Produktkod. 10517821 Handla allt Sartorius Produkter
Storlek:
40 x 2 mm
40 x 5 mm
42 x 3 mm
45 x 3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10517821
Brand: Sartorius™ 6980110
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (utrustning) In-line filterhållare av polykarbonat
Kvantitet 1 Varje
Produkttyp O-ring
Material Silikon
Storlek 40 x 5 mm