Läs mer
Sartorius™ Silikon O-ring
Handla allt Sartorius Produkter
Storlek:
40 x 2 mm
40 x 5 mm
42 x 3 mm
45 x 3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | In-line filterhållare av polykarbonat |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Produkttyp | O-ring |
| Material | Silikon |
| Storlek | 40 x 5 mm |