Läs mer
Sartorius™ Silikon O-ring
Product Code. 15992610 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Storlek:
25 x 3 mm
Unit Size:
Varje
Product Code. Storlek Unit Size
15992610 25 x 3 mm Varje
1 options
Product Code. 15992610 Supplier Sartorius™ Supplier No. 6980117
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.65 SEK
    92.69 SEK / Paket med 1
    Save 6.96 SEK
    6% Av
I lager
Specifications
För användning med (applikation) För användning med 25 mm glasvakuumfilterhållare
Kvantitet 1 Varje
Produkttyp O-ring
Material Silikon
Storlek 25 x 3 mm