Läs mer
Silicone Oil, For oil baths up to 250°C, MilliporeSigma™
Produktkod. 15885030
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15885030 1000 mL Plastic Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15885030 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1077421000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Kokpunkt >250°C (1013hPa)
Kemiskt namn eller material Sillicone
CAS 68083-14-7
Färg Colorless
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1000 mL
Molekylformel C16H22O2Si2
Flampunkt 315°C
Synonym diphenyl-dimethylsiloxane copolymer, polydimethyl-diphenylsiloxane, viscosity 400cst.
InChI-nyckel ARWRSWALIGRKQA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn methoxy-dimethyl-[methyl(diphenyl)silyl]oxysilane
Molekylvikt (g/mol) 302.52
PubChem CID 121233058
Förpackning Plastic Bottle
Ångtryck 47 hPa (20°C)
Densitet 1.04g/3 (20°C)