Läs mer
Silikonolja, för smältpunkts- och kokpunktsapparater
Produktkod. 10583331 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10583331 500 g Glasflaska 500g
10553141 1 kg Glasflaska 1kg
10042833 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10583331 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163855000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 63148-62-9 | (C2H6OSi)n | NaN g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63148-62-9
Molekylformel (C2H6OSi)n
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD00132673
Synonym Poly(dimethylsiloxane)
IUPAC-namn Polydimetylsiloxan
LEDER C[Si](C)(-*)O-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicone oil
Smältpunkt -50,0 °C
Namnnotering För smältpunkts- och kokpunktsapparater
Färg Färglös
Fysisk form Oljig vätska
Kvantitet 500 g
Flampunkt 300 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4030 till 1,4060
Densitet 0.96, 0.9600g/mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.