Läs mer
Silicone oil, for melting point and boiling point apparatuses
Produktkod. p-3777044 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
Produktkod. 10583331
Brand: Thermo Scientific Acros 163855000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 63148-62-9 | (C2H6OSi)n | NaN g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63148-62-9
Molekylformel (C2H6OSi)n
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD00132673
Synonym Poly(dimethylsiloxane)
IUPAC-namn Polydimetylsiloxan
LEDER C[Si](C)(-*)O-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicone oil
Smältpunkt -50.0°C
Namnnotering For melting point and boiling point apparatuses
Färg Färglös
Fysisk form Oljig vätska
Kvantitet 500 g
Flampunkt 300°C
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4030 to 1.4060
Densitet 0.96, 0.9600g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.