Läs mer
Silikonolja, för oljebad, användbar från -40 till +200 °C
Produktkod. 11470673
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470673 500 g 500g
11460673 100 g 100g
11480673 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470673 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12728.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1146.40 SEK
    941.65 SEK / 500g
    Save 204.75 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
För oljebad | CAS: 63148-62-9 | (C2H6OSi)n | NaN g/mol
Silikonolja används som kalibreringsmedium i temperaturkontrollerade bad i laboratorier på grund av dess goda termiska egenskaper och låga brandfarlighet. Det används också som aktiv komponent i silikonfett, smörjmedel och värmeöverföringsvätskor. Den finner användning i kosmetika, hårbalsam och som sorbent för analys av headspace (analys av upplöst gas) av livsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Silikonolja används som kalibreringsmedium i temperaturkontrollerade bad i laboratorier på grund av dess goda termiska egenskaper och låga brandfarlighet. Det används också som aktiv komponent i silikonfett, smörjmedel och värmeöverföringsvätskor. Den finner användning i kosmetika, hårbalsam och som sorbent för analys av headspace (analys av upplöst gas) av livsmedel.
Löslighet
Blandbar med alifatiska, aromatiska kolväten, alkohol och klorerade kolväten. Oblandbar med vatten, metanol och etylenglykol.
Noterar
Viskositet vid 40cSt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63148-62-9
Molekylformel (C2H6OSi)n
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD00132673
IUPAC-namn Polydimetylsiloxan
LEDER C[Si](C)(-*)O-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicone Oil
Densitet 0.963 g/mL
Flampunkt >270 °C (518 °F)
Brytningsindex 1.404
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Blandad med alifatiska, aromatiska kolväten, alkohol och klorerade kolväten. Oblandbar med vatten, metanol och etylenglykol.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.