Läs mer
BRAND™ Unisilkon™ Silikonpasta
Produktkod. 11863940 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med: För smörjning av slipade fogar
Produktkod.
11863940 För användning med: För smörjning av slipade fogar
1 options
Produktkod. 11863940 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 61605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.16 SEK
    398.38 SEK / 50g
    Save 17.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Låg viskositet. För smörjning av slipade fogar.
  • Unisilkon™ TK M 1011
  • För användning med smörjning av slipfogar
  • Älskar viskositet
  • Drifttemperatur från -40 till 160 °C
  • 50 g