Läs mer
Ismatec™ Peroxidhärdad silikonpumpslang
Slangstorlek:
34
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
- Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.14 mm |
| Material | Silikon |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| För användning med | Masterflex Silikon (peroxidhärdad) färgkodad stoppad slang för Ismatec pumps |
| För användning med (applikation) | förlänga slangens längd |
| Slangstorlek | 34 |