Läs mer
Fisherbrand™ Ersättningspipettadapter
Produktkod. 11831920 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Mått (L x B):
1 till 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11831920 1 till 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 11831920 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer HS5000RFRP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00 SEK
    232.21 SEK / Paket med 1
    Save 16.79 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
En ersättningspipettadapter för användning med RF1000 Pipettkontroll.
  • Tillverkad av silikongummi
  • Hjälper till manuell enhandspipettering
  • Möjliggör ett stort urval av pipettstorlekar
Specifikationer
Beskrivning 1 till 50 ml glas- och plastpipetter kan användas
Mått (L x B) 1 till 50 ml
Material Silikongummi
För användning med (applikation) Möjliggör ett stort urval av pipettstorlekar
Kvantitet 1 vardera
Typ Adapter
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) RF1000 Manuell pipettkontroll